Läs mer
2-Naphthylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2 |
| Formel vikt | 179.0502 |