Learn More
2-Naphthylamine, TRC
Product Code. 30135328
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
2.5 g
25 g
Unit Size:
1g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30135328 25 g 25g
30136029 2.5 g 2.5g
17957869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30135328 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN37801025G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 11-12-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-59-8
Molecular Formula C10 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
Synonym 2-Naphthylamine (8CI), 2-Aminonaphthalene, C.I. 37270, Fast Scarlet Base B, Naphthalen-2-ylamine, o-Aminonaphthalene, β-Aminonaphthalene, β-Naphthylamine
IUPAC Name naphthalen-2-amine
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1
Specifica
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Formula Weight 143.0735
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 2-Aminonaphthalene
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.