Läs mer
2-Naphthylmagnesium bromide, 0.25M in MeTHF, Thermo Scientific™
Produktkod. 15488037
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488037 100 mL 100ml
15478037 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51160.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21473-01-8
Molekylformel C10H7BrMg
Molekylvikt (g/mol) 231.38
MDL-nummer MFCD01319910
InChI-nyckel XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-naphthylmagnesium bromide, 2-naphthylmagnesiumbromide, 2-naphthyl magnesium bromide, 2-naphthalenylmagnesium bromide, 2-naphthalenyl magnesiumbromide, naphthalen-2-ylmagnesium bromide, xnucnppaqxkaoy-uhfffaoysa-m, bromo naphthalen-2-yl magnesium, 2-naphthylmagnesium bromide, 0.25m in methf, grignard reagent
PubChem CID 11195619
IUPAC-namn magnesium;2H-naphthalen-2-ide;bromide
LEDER Br[Mg]C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthylmagnesium bromide
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 231.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in MeTHF