Läs mer
(2-Naphthyloxy)acetyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Naphthyloxy)acetyl Chloride |
| CAS | 40926-77-0 |
| Molekylformel | C12 H9 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Naphthalenyloxy)acetyl Chloride, 2-(2-Naphthyloxy)acetyl Chloride, β-Naphthyloxyacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClO2/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2 |
| LEDER | ClC(=O)COc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-naphthalen-2-yloxyacetyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.652 |
| Formel vikt | 220.029 |