Läs mer
MedChemExpress 2-NBDG
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 5 mg/mL (14.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mål | Factor Xa ∣ Thrombin |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.26 g/mol |
| CAS | 186689-07-6 |