missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ 2-NBDG
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18055602
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18055602 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18055602 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6065/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fluorescent glucose uptake indicator

Fluorescent glucose analog for visualizing glucose uptake into living cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose
CAS 186689-07-6
Kvantitet 5 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO
Molekylformel C12H14N4O8
Formel vikt 342.26
Fysisk form Solid
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 342.264
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.