missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-NBDG, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-NBD Glucose |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O8/c17-3-6-10(18)11(19)9(12(20)23-6)13-4-1-2-5(16(21)22)8-7(4)14-24-15-8/h1-2,6,9-13,17-20H,3H2/t6-,9-,10-,11-,12?/m1/s1 |
| Formel vikt | 342.0812 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?