Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ 2-halsad adapter
Produktkod. 10231411
Change view
Standard konisk fog:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
NS 29/32 Vertikal Socket, 29/32 NS Oblique Socket
NS 29/32 Vertikal Socket, 29/32 NS Oblique Socket, Multipel Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10231411 NS 29/32 Vertikal Socket, 29/32 NS Oblique Socket, Multipel Adapter Varje
10221501 NS 14/23, NS 14/23 Varje
11846134 NS 19/26, NS 19/26 Varje
10719221 NS 24/29, NS 24/29 Varje
10444251 NS 29/32 Vertikal Socket, 29/32 NS Oblique Socket Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10231411 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05005444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 SEK
    396.03 SEK / Paket med 1
    Save 51.97 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 20-10-2026
2-halsad adapter tillverkad av DURAN™ slang.
  • Kemisk beständighet
  • Hög temperaturbeständighet
Specifikationer
Typ 2-halsad adapter
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32 Vertikal Socket, 29/32 NS Oblique Socket, Multipel Adapter