missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitratoethylamine nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitratoethylamine nitrate |
| CAS | 4665-58-1 |
| Molekylformel | C2H6N2O3 . HNO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-amino-Ethanol 1-nitrate nitrate, Ethanol','2-amino-','nitrate (ester)','mononitrate (salt) (9CI), Ethanol','2-amino-','nitrate (ester)','nitrate (8CI), Ethanol','2-amino-','nitrate','nitrate (6CI), 2-Aminoethanol nitrate (ester)','nitrate (salt), 2-Nitratoethylammonium nitrate, 2-Nitroxyethylamine nitrate, 2-Nitroxyethylamine nitric acid salt, Fourneau 2054, O-Nitromonoethanolamine nitrate salt, [2-(Nitrooxy)ethyl]ammonium nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O3.HNO3/c3-1-2-7-4(5)6;2-1(3)4/h1-3H2;(H,2,3,4) |
| LEDER | NCCO[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-aminoethyl nitrate;nitric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.09 |
| Formel vikt | 169.0335 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?