missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitro-1,3-benzenedimethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-1,3-benzenedimethanol |
| CAS | 16578-60-2 |
| Molekylformel | C8 H9 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Nitro-m-Xylene-α,α'-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4/c10-4-6-2-1-3-7(5-11)8(6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2 |
| LEDER | OCc1cccc(CO)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | [3-(hydroxymethyl)-2-nitro-phenyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.161 |
| Formel vikt | 183.0532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?