Läs mer
2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30962301
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30962301 5 g 5g
30955597 25 g 25g
30959163 10 g 10g
30961442 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30962301 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD108045g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
CAS 320-88-7
Molekylformel C8H3F6NO2
MDL-nummer MFCD00236674
Kvantitet 5 g
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 259.11
Procent renhet 97%