Läs mer
2-Nitro-1-phenyl-1-propanol, Mikromol™
Beskrivning
2-Nitro-1-phenyl-1-propanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol |
| CAS | 6343-57-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | α-(1-Nitroethyl)benzenemethanol, Benzyl alcohol, α-(1-nitroethyl)- (6CI,7CI,8CI), α-(1-Nitroethyl)benzenemethanol, 1-Phenyl-2-nitro-1-propanol, 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol, NSC 16258 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-7(10(12)13)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,1H3 |
| LEDER | CC(C(O)c1ccccc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitro-1-phenylpropan-1-ol |
| Visa mer |