Läs mer
2-nitro-1-propanol, 97 %
Produktkod. 11310508
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310508 25 g 25g
11300508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043843.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2902-96-7 | C3H7NO3 | 105,09 g/mol
2-Nitro-1-propanol används i förbättrad syntes av 2,2,2-trinitroetyletrar, hämmar metanproduktionen under in vitro jäsning i vom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2902-96-7
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.09
MDL-nummer MFCD00007398
InChI-nyckel PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-nitro-1-propanol, 2-nitropropanol, 1-propanol, 2-nitro, 2-nitropropanol-1, ccris 5045, 2-nitro-propan-1-ol, acmc-20anp9, 1-hydroxy-2-nitropropane, 1-propanol, 2-nitro-8ci
PubChem CID 92187
IUPAC-namn 2-nitropropan-1-ol
LEDER CC(CO)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-1-propanol
Densitet 1.185 g/mL
Kokpunkt 73 °C (1 mmHg)
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 105.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.