Läs mer
2-Nitro-1H-imidazole-1-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-1H-imidazole-1-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22813-31-6 |
| Molekylformel | C6H7N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 2-(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)acetate, Methyl 2-Nitroimidazole-1-acetate, 2-Nitroimidazole-1-acetic Acid Methyl Ester, NSC 302986, RGW 613 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-nitroimidazol-1-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.14 |
| Formel vikt | 185.0437 |