Läs mer
2-Nitro-3-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-3-pentanol |
| CAS | 20575-40-0 |
| Molekylformel | C5 H11 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3-5(7)4(2)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(O)C(C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitropentan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.0739 |