Läs mer
2-Nitro-3-pyridinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-3-pyridinol |
| CAS | 15128-82-2 |
| Molekylformel | C5H4N2O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Nitro-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxy-2-nitropyridine, NSC 97501 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H |
| LEDER | Oc1cccnc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitropyridin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.1 |
| Formel vikt | 140.0222 |