Läs mer
2-nitro-4,5-metylendioxibensaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde |
| CAS | 712-97-0 |
| Molekylformel | C8 H5 N O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O |
| IUPAC-namn | 6-nitro-1,3-bensodioxol-5-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.13 |
| Formel vikt | 195.0168 |