Läs mer
2-nitro-4,5-metylendioxibensaldehyd, TRC
Produktkod. 30483938
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30483938 2 g
1 options
Produktkod. 30483938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4966002G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Molekylformel C8 H5 N O5
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
LEDER [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
IUPAC-namn 6-nitro-1,3-bensodioxol-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 195.13
Formel vikt 195.0168