Läs mer
2-Nitro-4-(propylthio)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-4-(propylthio)aniline |
| CAS | 54393-89-4 |
| Molekylformel | C9H12N2O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [2-Nitro-4-(propylthio)phenyl]amine, 4-Propylthio-2-nitroaniline, 2-Nitro-4-(propylthio)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2S/c1-2-5-14-7-3-4-8(10)9(6-7)11(12)13/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCSc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitro-4-propylsulfanylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.27 |
| Formel vikt | 212.0619 |