Läs mer
2-Nitro-4-thiocyanato Aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-4-thiocyanato Aniline |
| CAS | 54029-45-7 |
| Molekylformel | C7H5N3O2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-nitrophenyl Thiocyanate, 2-Nitro-4-thiocyanatobenzenamine, 4-Thiocyanato-2-nitroaniline. |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N3O2S/c8-4-13-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(SC#N)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (4-amino-3-nitrophenyl) thiocyanate |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.2 |
| Formel vikt | 195.0102 |