Läs mer
2-nitro-4-(trifluormetoxi)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356814
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10356814
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00377DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2267-23-4
Molekylformel C7H5F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 222.12
MDL-nummer MFCD00042326
InChI-nyckel YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.12
Procent renhet 95%