Läs mer
2-nitro-4-(trifluormetoxi)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495332
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10495332 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10356814 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10495332 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00377DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 2267-23-4
Molekylformel C7H5F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 222.12
MDL-nummer MFCD00042326
InChI-nyckel YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 222.12
Procent renhet 95%