Läs mer
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15445937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445937 1 g 1g
15455937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33137.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2267-23-4
Molekylformel C7H5F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 222.12
MDL-nummer MFCD00042326
InChI-nyckel YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluormetoxi)anilin
LEDER NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Smältpunkt 62°C to 64°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 222.12
Procent renhet 97%