Läs mer
2-nitro-4-(trifluormetyl)anilin, 98 %
Produktkod. 11497037
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497037 10 g 10g
11407047 50 g 50g
11417047 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14413.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 400-98-6 | C7H5F3N2O2 | 206,124 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-98-6
Molekylformel C7H5F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.124
MDL-nummer MFCD00007155
InChI-nyckel ATXBGHLILIABGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitro-p-toluidine, 4-trifluoromethyl 2-nitroaniline, 4-amino-3-nitro benzotrifluoride, 4-amino-3-nitrobenzo trifluoride, aniline, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 3-nitro-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67865
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 105 °C till 109 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 650808
Formel vikt 206.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.