Läs mer
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Produktkod. p-7059020
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
50g
Produktkod. 11440610
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043787.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 320-94-5 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-94-5
Molekylformel C8H4F3NO4
Molekylvikt (g/mol) 235.118
MDL-nummer MFCD00007142
InChI-nyckel MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
PubChem CID 642096
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4- (trifluoromethyl)benzoic acid
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 235.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.