Läs mer
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15770859 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15770859 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15770859 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 348110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-94-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137.0°C to 140.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C8H4F3NO4
Kvantitet 1 g
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
InChI-nyckel MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 235.11
PubChem CID 642096
Formel vikt 235.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder