Läs mer
2-nitro-4-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30476680
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30476680 10 g
1 options
Produktkod. 30476680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN59680010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid
CAS 320-94-5
Molekylformel C8H4F3NO4
Kvantitet 10 g
Synonym alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-nitro-p-toluic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-2-nitrobenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 235.12
Formel vikt 235.0092