Läs mer
2-Nitro-4-(trifluormetyl)bensylbromid, 97 %
Produktkod. 15445567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445567 5 g 5g
15435567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32802.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 162333-02-0 | C8H5BrF3NR3
Används som mellanprodukter. Även som laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används som mellanprodukter. Även som laboratoriereagens.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162333-02-0
Molekylformel C8H5BrF3NO3
MDL-nummer MFCD03095413
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smältpunkt 36 °C till 39 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 284.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.