Läs mer
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 98%
Produktkod. 11352886
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352886 1 g 1g
11362886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352886 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10604.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 400-99-7 | C7H4F3NO3 | 207.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-99-7
Molekylformel C7H4F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.11
MDL-nummer MFCD00009791
InChI-nyckel XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluormetyl)fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Densitet 1.473
Kokpunkt 92°C to 94°C (12 mmHg)
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 1 g
Beilstein 2215510
Formel vikt 207.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.