Läs mer
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11944691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11944691 1 g 1g
11954691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218880010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 400-99-7
Molekylformel C7H4F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.11
MDL-nummer MFCD00009791
InChI-nyckel XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
IUPAC-namn 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow to Orange
Densitet 1.4700g/mL, 1.47
Kokpunkt 92.0°C to 94.0°C (12.0 Torr)
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel O2NC6H3(CF3)OH
Brytningsindex 1.5035
Kvantitet 1 g
Beilstein 06,IV,215
Formel vikt 207.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.