Läs mer
2-nitro-5-fluorobenzosyra, metylester, TRC
Produktkod. 30478456
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30478456 500 mg
1 options
Produktkod. 30478456 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN495885500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Molekylformel C8 H6 F N O4
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Metyl 5-fluor-2-nitrobenzoat
Molekylvikt (g/mol) 199.14
Formel vikt 199.0281