Läs mer
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Produktkod. 11318735
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318735 1 g 1g
11328735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12310.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 402-14-2 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-14-2
Molekylformel C7H5F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD00042447
InChI-nyckel AUTLVHYEAAAKNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-4-nitrobenzitrifluoride, benzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-nitrobenzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-nitro-5-trifluormethyl anilin, pubchem2790, 3-amino-4-nitrobenztrifluoride, 2-nitro-5-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 223100
IUPAC-namn 2-nitro-5-(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2732344
Formel vikt 206.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.