Läs mer
2-Nitro-5-(trifluormetyl)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2 |
| Formel vikt | 206.03 |