Läs mer
2-nitro-m-toluinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-m-toluic Acid |
| CAS | 5437-38-7 |
| Molekylformel | C8H7NO4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Methyl-2-nitrobenzoic Acid, NSC 16048 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-metyl-2-nitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vikt | 181.0375 |