Läs mer
2-Nitro-m-xylen, 99 %
Produktkod. 11397485
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397485 100 g 100g
11307495 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05546.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 81-20-9 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
2-Nitro-m-xylen används som en farmaceutisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används också vid framställning av Direct Violet 7 och lösningsmedel Red 26. Vidare används det inom den petrokemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Nitro-m-xylen används som en farmaceutisk mellanprodukt i organisk syntes. Det används också vid framställning av Direct Violet 7 och lösningsmedel Red 26. Vidare används det inom den petrokemiska industrin.
Löslighet
Blandbar med etanol. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-20-9
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD00007181
InChI-nyckel HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-m-xylene, 2,6-dimethylnitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro, 2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, m-xylene, 2-nitro, ccris 3119, 1,3-dimethyl-2-nitro-benzene, dsstox_cid_5134, dsstox_rid_77678, dsstox_gsid_25134
PubChem CID 6672
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-2-nitrobensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-m-xylene
Smältpunkt 14 °C till 16 °C
Densitet 1.11
Kokpunkt 225 °C till 227 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1665
Beilstein 2046066
Löslighetsinformation Blandbar med etanol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.