Läs mer
2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H,13H2 |
| Formel vikt | 229.0851 |