missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine |
| CAS | 2784-89-6 |
| Molekylformel | C12H11N3O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H,13H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Nc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-nitro-1-N-phenylbenzene-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.23 |
| Formel vikt | 229.0851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?