Läs mer
2'-Nitro-p-acetanisitid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2'-Nitro-p-acetanisidide |
| CAS | 119-81-3 |
| Molekylformel | C9H10N2O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12) |
| LEDER | COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(4-metoxi-2-nitrofenyl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.19 |
| Formel vikt | 210.0641 |