Läs mer
2'-Nitro-p-acetanisitid, TRC
Produktkod. 30470622
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30470622 5 g
1 options
Produktkod. 30470622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4902855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Nitro-p-acetanisidide
CAS 119-81-3
Molekylformel C9H10N2O4
Kvantitet 5 g
Synonym 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12)
LEDER COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-(4-metoxi-2-nitrofenyl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 210.19
Formel vikt 210.0641