Läs mer
2-Nitro-p-phenylenediamine 95-99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10499240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100g; Glass bottle
Produktkod.
10499240 100g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10499240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128801000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Namnnotering 95-99%
CAS 5307-14-2
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 134.0°C to 140.0°C
Färg Brown to Black
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95-99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H7N3O2
Linjär formel O2NC6H3(NH2)2
MDL-nummer MFCD00007903
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 120
Synonym 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hcl
InChI-nyckel HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
IUPAC-namn 2-nitrobenzene-1,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 153.141
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Formel vikt 153.14
Procent renhet 95 to 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.