Läs mer
2'-nitroacetanilid, 98+%
Produktkod. 11432668
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432668 25 g 25g
11422668 5 g 5g
11442668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16677.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 552-32-9 | C8H8N2O3 | 180,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-32-9
Molekylformel C8H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00016991
InChI-nyckel BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-nitrophenyl acetamide, 2'-nitroacetanilide, o-nitroacetanilide, 2-nitroacetanilide, acetamide, n-2-nitrophenyl, acetanilide, 2'-nitro, unii-q4kjc83992, o-nitroacetoanilide, zlchem 447, pubchem3357
PubChem CID 11090
IUPAC-namn N-(2-nitrofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Nitroacetanilide
Smältpunkt 90 °C till 93 °C
Densitet 1.42
Kvantitet 25 g
Beilstein 1959178
Merck Index 14,6581
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.