missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2′-Nitroacetanilide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 552-32-9 |
| Smältpunkt | 90°C to 93°C |
| MDL-nummer | MFCD00016991 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2′-Nitroacetanilide, 2′-Nitroacetanilide |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?