Läs mer
2' – nitroacetofenon, 97 %
Produktkod. 11424644
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424644 50 g 50g
11414644 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424644 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13208.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165,15 g/mol
2'-Nitroacetofenon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett syntetiskt reagens. Det är sensibiliseringsmedlet som kan användas som farmaceutiska mellanprodukter. Den kan också användas för att producera 2-nitro-bensoesyra vid en temperatur på 20 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2 -′Nitroacetofenon är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också som ett syntetiskt reagens. Det är sensibiliseringsmedlet som kan användas som farmaceutiska mellanprodukter. Den kan också användas för att producera 2-nitro-bensoesyra vid en temperatur °på 20 C.
Löslighet Det är lösligt
i vatten, delvis i etanol, eter, kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-59-3
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD00007144
InChI-nyckel SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC-namn 1-(2-nitrofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Nitroacetophenone
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Densitet 1.24
Kokpunkt 158 °C till 160 °C (16 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.5515
Kvantitet 50 g
Beilstein 1102322
Löslighetsinformation Det löses i vatten, delvis i etanol, eter, kloroform och etylacetat.
Formel vikt 165.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2'-Nitroacetophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-nitrophenyl)ethanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.