Läs mer
2'-nitroacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Nitroacetophenone |
| CAS | 577-59-3 |
| Molekylformel | C8H7NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(2-nitrofenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vikt | 165.0426 |