Läs mer
2-Nitroamino-2-imidazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitroamino-2-imidazoline |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4O2/c8-7(9)6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| Formel vikt | 130.0491 |