missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(Nitroamino)ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Nitroamino)ethanol |
| CAS | 74386-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Nitroamino)ethanol |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C2 H6 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O3/c5-2-1-3-4(6)7/h3,5H,1-2H2 |
| LEDER | OCCN[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-(2-hydroxyethyl)nitramide |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.081 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?