Läs mer
2-Nitroaniline-3,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Nitroaniline-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 204244-80-4 |
| Molekylformel | C6 D4 H2 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzen-2,3,4,5-d4-amine, 6-nitro- (9 CI), 2-Nitrobenzenamine-3,4,5,6-d4, 1-Amino-2-nitrobenzene-3,4,5,6-d4, 1-Nitro-2-aminobenzene-3,4,5,6-d4, 2-Aminonitrobenzene-3,4,5,6-d4, 2-Nitroaniline-d4, 2-Nitroaniline-3,4,5,6-D4, o-Aminonitrobenzene-d4, o-Nitroaniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(N)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.1487 |
| Formel vikt | 142.068 g/mol |
| Visa mer |