Läs mer
2-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15666900 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15666900 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15666900 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 72660100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator (in nonaqueous solvents),≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroaniline
Smältpunkt 70°C to 72°C
Kokpunkt 284°C
CAS 88-74-4
Molekylformel C6H6N2O2
Linjär formel O2NC6H4NH2
MDL-nummer MFCD00007687
UN-nummer UN1661
Beilstein 509275
InChI-nyckel DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-nitroaniline
Molekylvikt (g/mol) 138.126
PubChem CID 6946
Formel vikt 138.12g/mol
Procent renhet ≥99.0% (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 100 g
Flampunkt 167°C (332.6°F)
Fysisk form Crystalline