Läs mer
2-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30478430
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478430 10 g
1 options
Produktkod. 30478430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49177510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroaniline
CAS 88-74-4
Molekylformel C6 H6 N2 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzenamine','2-nitro-, Aniline','o-nitro- (8CI), 2-Nitrobenzenamine, 1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitroaniline, 2-Nitrophenylamine, Azoene Fast Orange GR Base, Azoene Fast Orange GR Salt, Azofix Orange GR Salt, Azogene Fast Orange GR, Brentamine Fast Orange GR Base, Brentamine Fast Orange GR Salt, Devol Orange B, Devol Orange Salt B, Fast Orange Base JR, Fast Orange GR Base, Fast Orange O Base, Fast Orange O Salt, Fast Orange Salt JR, Hiltonil Fast Orange GR Base, Hiltosal Fast Orange GR Salt, Hindasol Orange GR Salt, NSC 9796, Natasol Fast Orange GR Salt, ONA, Orange Base Ciba II, Orange Base Irga II, Orange GRS Salt, Orange Salt Ciba II, Orange Salt Irga II, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
LEDER Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.0429