Läs mer
2-Nitroanisol, TRC
Produktkod. 30481513
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481513 25 g
30476064 100 g
30481200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49195025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-23-6
Molekylformel C7 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Synonym Benzene, 1-methoxy-2-nitro-, Anisole, o-nitro- (8CI), 1-Methoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-methoxybenzene, 2-Methoxy-1-nitrobenzene, 2-Methoxynitrobenzene, 2-Nitroanisole, 2-Nitromethoxybenzene, NSC 5506, o-Methoxynitrobenzene, o-Nitroanisole, o-Nitrobenzene methyl ether, o-Nitrophenyl methyl ether
IUPAC-namn 1-metoxi-2-nitrobensen
LEDER COc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Nitroanisole
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Formel vikt 153.0426